Learn More
Brady™ SPC™ Absorbents MRO Plus Perforated Absorbent Roll
Click to view available options
:
MRO365-P Alternate Part Number
Descrizione
- Universal sorbent rolls designed for high traffic areas and workstations where there's a need for clean and safe work floors and walkways
Specifica
Specifica
| Colore | Gray |
| Capacità (sistema imperiale) | 3.962 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 15 L |
| Tipo | Absorbent Roll |
| Da utilizzare con (applicazione) | Beverage Processing, Chemical, Food Processing, Laboratory, Manufacturing, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Process, Warehouse and Logistics |
| Modello | Universal Sorbent |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 49.21 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 7.48 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 19 cm |
| Vedi altri risultati |