Learn More
Brady™ Unità mobile SitePoint - Vuota
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Provvista di due ruote da 200 mm per la mobilità e punti di ancoraggio per il fissaggio al suolo
- Facilmente personalizzabile
- Articoli fissabili al pannello posteriore con viti o bulloni autofilettanti.
- Adatta per uso interno ed esterno
- Completamente riciclabile e resistente alle sostanze chimiche
- Ideale per movimentare l’attrezzatura per controllo di fuoriuscite e sversamenti in prossimità dei rischi specifici. Unità mobile provvista di due ruote in gomma per posizionarla facilmente ovunque necessario. Perfetta per attività di manutenzione, in cantieri e altre sedi temporanee. Prevede tre punti di ancoraggio sulla base che consentono di fissarla al suolo in modo che non possa essere spostata senza autorizzazione
Specifica
Specifica
| Colore | Yellow, White |
| Capacità (sistema imperiale) | 26.4 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 100 L |
| Materiale | MDPE |
| Tipo | Spill Kit |
| Formato | Spill Kit |
| Da utilizzare con (applicazione) | Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Warehouse |
| Dimensioni (L x P) | 5.95 x 75.5 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.95 cm |
| Vedi altri risultati |