Learn More
Brady™ SPC™ Absorbents Spill Containment Berm, QuickBerm Rigid Lock
Click to view available options
Capacità (sistema metrico) pozzetto:
662 L
890 L
2820 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
The extreme durable Rigid-Lock QuickBerm offers immediate, secure deployment and spill-readiness.
- The built-in Rigid-Lock wall supports maximise usable space inside the berm and greatly reduce any tripping hazard on the berm perimeter.
- The high performance material withstands a broad range of chemicals including petroleum, oils, grease, and most acids and a broad UV resistance - durable enough for extended wear.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) di drenaggio | 235.113 gal. |
| Capacità (sistema metrico) pozzetto | 890 L |
| Colore | Black |
| Materiale | PVC-coated Fabric |
| Tipo | Containment Berm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Beverage Processing, Chemical, Food Processing, Government, Healthcare, Manufacturing, Maritime, Mass transit, Oil and Gas, Pharmaceutical, Process, Warehouse and Logistics |
| Modello | Spill Containment |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.661 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2.64 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4.665 ft. |
| Vedi altri risultati |