Learn More
Brady™ SPC Static Roll Dispenser
Codice prodotto. 16255492
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
50 cm roll
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 16255492
Marca: Brady™ 830952
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Strong steel construction, yet lightweight and mobile.
Specifica
Colore Silver
Materiale Steel
Tipo SPC Accessories
Da utilizzare con (apparecchiatura) 50 cm roll
Quantità confezione 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 50 cm
Peso (sistema metrico) 4200 g