Learn More
Brady™ SPC Wall Mounted Roll Dispenser
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
50 cm roll
Dimensione della confezione:
1 unità
Specifica
Specifica
| Colore | Yellow |
| Materiale | Steel |
| Tipo | SPC Accessories |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 50 cm roll |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Larghezza (sistema metrico) | 50 cm |
| Peso (sistema metrico) | 1500 g |