Learn More
SPDP, MedChemExpress
Codice prodotto. 16439506
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
10mg
200mg
500mg
50mg
Codice prodotto. 16439506
Marca: Medchem Express HY100216
MedChemExpress SPDP (SPDP Crosslinker) is a short-chain crosslinker for amine-to-sulfhydryl conjugation via NHS-ester and pyridyldithiol reactive groups that form cleavable (reducible) disulfide bonds with cysteine sulfhydryls. It is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugates (ADCs).
SPDP (SPDP Crosslinker) is a short-chain crosslinker for amine-to-sulfhydryl conjugation via NHS-ester and pyridyldithiol reactive groups that form cleavable (reducible) disulfide bonds with cysteine sulfhydryls. It is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugates (ADCs).
Specifica
Materiale o nome chimico SPDP
CAS 68181-17-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H12N2O4S2
Quantità 50 mg
Sinonimo SPDP Crosslinker
Informazioni di solubilità DMSO : 155 mg/mL (496.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCSSC2=NC=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 312.36
Peso formulazione 312.36
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.