Learn More
Gilson™ SPE Manifold
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
N. di porte:
24
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Cartridge ejection plate (quantity 1)
- Cartridge rack, SPE, 24-positions, 1 mL (quantity 1)
- Gasket with adhesive-backed seal, 24-positions (quantity 2)
- Manifold, SPE, 24-positions (quantity 1)
- O-ring manifold seal (quantity 1)
- Tube rack, SPE collection, 1–3 mL, 12 x 75 mm (quantity 1)
Specifica
Specifica
| Descrizione | 24 Position Kit |
| Volume (sistema metrico) | 1 mL |
| Materiale | SPE Manifold |
| N. di porte | 24 |