Learn More
Gilson™ SPE Manifold
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
N. di porte:
15
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 15-Position SPE Manifold Kit (6 mL)
- Cartridge rack, SPE, 15-positions, 6 mL (quantity 1)
- Ejection plate for SPE cartridges (quantity 1)
- Gasket with adhesive-backed seal, 15-positions (quantity 2)
- Manifold, SPE, 15-positions (quantity 1)
- O-ring manifold seal (quantity 1)
- Tube rack for SPE collection, 6 mL (quantity 1)
Specifica
Specifica
| Descrizione | 15 Position Kit |
| Volume (sistema metrico) | 6 mL |
| Materiale | SPE Manifold |
| N. di porte | 15 |