Learn More
Thermo Scientific™ Spebrutinib, 95%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Spebrutinib |
| CAS | 1202757-89-8 |
| Sinonimo | N-(3-((5-Fluoro-2-((4-(2-methoxyethoxy)phenyl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)acrylamide; AVL-292 |
| Quantità | 100 mg |
| Formula molecolare | C22 H22 F N5 O3 |
| Peso formulazione | 423.45 |
| Forma fisica | Solid |
| Product Type | Reagent |
| Purezza | 95% |