Learn More
asecos™ Special Sorbents Cushions
Codice prodotto. 17846506 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
250.00 mm
460.00 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 17846506
Marca: asecos™ 9910
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Special Sorbents Cushions are ideal for the safe absorption of acids, alkalis, aggressive chemicals and oil.
  • Very strong durability
  • Suitable for heavy and long-lasting use
  • Tightly woven fibers, high abrasion resistance and low-lint surface
  • Outstanding absorption performance
  • Large absorption capacity (up to 16 time of own weight)
  • Light for smaller leakages and prevention
  • Heavy for larger leakages or absorption of puddles
Specifica
Colore Bianco
Materiale Heavy-duty Cloth
Tipo Chemical Sorbent Pillow
Lunghezza (sistema imperiale) 9.84 in.
Lunghezza (sistema metrico) 250.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9.84 in.
Larghezza (sistema metrico) 250.00 mm
Peso (sistema imperiale) 7.94 lb.
Peso (sistema metrico) 3.6 kg