Learn More
asecos™ Special Sorbents Cushions
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
250.00 mm
460.00 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Descrizione
- Very strong durability
- Suitable for heavy and long-lasting use
- Tightly woven fibers, high abrasion resistance and low-lint surface
- Outstanding absorption performance
- Large absorption capacity (up to 16 time of own weight)
- Light for smaller leakages and prevention
- Heavy for larger leakages or absorption of puddles
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Materiale | Heavy-duty Cloth |
| Tipo | Chemical Sorbent Pillow |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9.84 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.84 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 250.00 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 7.94 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 3.6 kg |