Learn More
asecos™ Special Sorbents Mat
The Special Sorbents Mat is ideal for the safe absorption of acids, alkalis, aggressive chemicals and oil.
197.16€ - 219.42€
Specifica
Colore | Giallo |
---|---|
Materiale | Heavy-duty Cloth |
Tipo | Chemical Sorbent Pad |
Lunghezza (sistema imperiale) | 15.75 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 400.00 mm |
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17816396
|
asecos™
9917 |
6.4 kg |
197.16€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17846396
|
asecos™
9918 |
7.3 kg |
219.42€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Very strong durability
- Suitable for heavy and long-lasting use
- Tightly woven fibers, high abrasion resistance and low-lint surface
- Outstanding absorption performance
- Large absorption capacity (up to 16 time of own weight)
- Light for smaller leakages and prevention
- Heavy for larger leakages or absorption of puddles
Specifica
Giallo | |
Chemical Sorbent Pad | |
400.00 mm | |
400.00 mm |
Heavy-duty Cloth | |
15.75 in. | |
15.75 in. |