Learn More
asecos™ Special Sorbents Roll
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
45 m
90 m
Larghezza (sistema metrico):
400.00 mm
700.00 mm
800.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Very strong durability
- Suitable for heavy and long-lasting use
- Tightly woven fibers, high abrasion resistance and low-lint surface
- Outstanding absorption performance
- Large absorption capacity (up to 16 time of own weight)
- Light for smaller leakages and prevention
- Heavy for larger leakages or absorption of puddles
Specifica
Specifica
| Colore | Giallo |
| Materiale | Heavy-duty Cloth |
| Tipo | Chemical Sorbent Roll |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 147.64 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 45 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 27.56 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 700.00 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 27.12 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 12.3 kg |