Learn More
asecos™ Special Sorbents Roll
Codice prodotto. p-200003731 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
45 m
90 m
Larghezza (sistema metrico):
400.00 mm
700.00 mm
800.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 17896506
Marca: asecos™ 9913
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Special Sorbents Roll is ideal for the safe absorption of acids, alkalis, aggressive chemicals and oil.
  • Very strong durability
  • Suitable for heavy and long-lasting use
  • Tightly woven fibers, high abrasion resistance and low-lint surface
  • Outstanding absorption performance
  • Large absorption capacity (up to 16 time of own weight)
  • Light for smaller leakages and prevention
  • Heavy for larger leakages or absorption of puddles
Specifica
Colore Giallo
Materiale Heavy-duty Cloth
Tipo Chemical Sorbent Roll
Lunghezza (sistema imperiale) 147.64 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 45 m
Larghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 400.00 mm
Peso (sistema imperiale) 27.12 lb.
Peso (sistema metrico) 12.3 kg