Learn More
3M™ Respiratori per particolato
Codice prodotto. 11763373
Click to view available options
Efficienza filtro:
FFP1
FFP2
FFP3
With Exhalation Valve:
No
Sì
Colore:
Bianco
Blu
Blu/Nero
Gray
Grigio
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 180
pezzi 20
Codice prodotto. 11763373
Marca: 3M™ 7000034737
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Leggera e pieghevole. L'esclusivo design a tre pannelli della mascherina antiparticolato 3M Aura consente di aumentare il comfort e agevolare la comunicazione.
Fits a wide range of face shapes and sizes
  • Low breathing resistance filter technology for easier breathing
  • Ingenious three-panel design accommodates greater facial movement during speech for more comfortable wear
  • An embossed top panel to reduce fogging of eyewear
  • A sculpted nose panel for improved compatibility with eyewear
  • An innovative chin tab for ease of donning and adjustment of the respirator on the face
  • Supplied in hygienic packaging to help protect the respirator from contamination before use, also allows practical storage and dispensing in the workplace.
  • Cool Flow™ valve reduces heat build-up to offer workers comfortable protection - even in hot and humid conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assigned Protection Factor (APF) 4
Certifications/Compliance (Europe) EN149:2001 + A1:2009
Codice colore Giallo
Colore Blu/Nero
Design Type Cup/Molded
Monouso Single-use
Product Type Maschera gas acidi FFP1
Size Standard
With Exhalation Valve No
Efficienza filtro FFP1
Materiale dello strato di filtraggio Elettrete (poliestere, polipropilene e carbonio)
Include Valvola del flusso di raffreddamento, fascette a colori
Senza lattice Yes
Modello 9915
Rilascio odori fastidiosi Gas acido
Quantità 20/conf.
Forma Cup
Sterilità Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No