Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, 165 mm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Intervallo di gravità specifica:
0.820 to 0.890
0.880 to 0.950
0.940 to 1.010
1.000 to 1.070
1.060 to 1.130
1.120 to 1.190
1.180 to 1.250
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Descrizione
- Subdivisions: 0.001
- Calibration for use at 15.5°C/60°F
- Approx. Length: 165 mm
Specifica
Specifica
| Tipo | Specific Gravity Hydrometer |
| Incrementi | 0.001 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16.5 cm |
| Materiale | Glass |
| Intervallo di gravità specifica | 0.940 to 1.010 |
| Temperature of Standardization | 15.6°C (60°F) |