Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, 165 mm
Codice prodotto. 17886603
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0.820 to 0.890
0.880 to 0.950
0.940 to 1.010
1.000 to 1.070
1.060 to 1.130
1.120 to 1.190
1.180 to 1.250
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17886603
Marca: VEE GEE 66025S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Precision Short-Form Specific Gravity Hydrometer uses less volume of the test liquid, while still offering 0.001 resolution.
  • Subdivisions: 0.001
  • Calibration for use at 15.5°C/60°F
  • Approx. Length: 165 mm
Specifica
Tipo Specific Gravity Hydrometer
Incrementi 0.001
Lunghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Materiale Glass
Peso (sistema metrico) 45 g
Intervallo di gravità specifica 0.880 to 0.950
Temperature of Standardization 15.6°C (60°F)