Learn More
Brannan™ Specific Gravity Hydrometer
Codice prodotto. 12819865
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0.850 to 0.900 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12819865
Marca: Brannan™ 10/904/0+49/040
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Quantità 1Pack
Tipo S50 Series Specific Gravity Hydrometers
Accuracy 0.002g/mL
Certificazione/Conformità ISO 650, 916
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Tipo di zavorra Steel Shot
Da utilizzare con (applicazione) Relative density of a given liquid with that of water
Intervallo di gravità specifica 0.850 to 0.900 g/mL