Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, Wide-Range
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.000 to 1.250
1.200 to 1.450
1.400 to 1.650
1.600 to 1.850
1.800 to 2.050
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Subdivisions: 0.005
- Approx. Length: 165 mm
- Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Specifica
Specifica
| Tipo | Specific Gravity Hydrometer |
| Incrementi | 0.005 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16.5 cm |
| Intervallo di gravità specifica | 1.400 to 1.650 |
| Temperature of Standardization | 15.6°C (60°F) |