Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, Wide-Range
Codice prodotto. 17876533
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.000 to 1.250
1.200 to 1.450
1.400 to 1.650
1.600 to 1.850
1.800 to 2.050
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17876533
Marca: VEE GEE 66042
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Wide-Range Specific Gravity Hydrometer is ideal when you aren't sure of the approximate value of your liquid.
  • Subdivisions: 0.005
  • Approx. Length: 165 mm
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Specifica
Tipo Specific Gravity Hydrometer
Incrementi 0.005
Lunghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Intervallo di gravità specifica 1.200 to 1.450
Temperature of Standardization 15.6°C (60°F)