Learn More
Brannan™ BS718 M50 Hydrometer for Petroleum
Click to view available options
Intervallo Baumé:
0.6 to 0.65 g/mL
0.95 to 1 g/mL
1 to 1.05 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Shot loaded
- Length 270 mm
- Subdivisions 0.001 g/mL
- Accuracy ±0.0006 g/mL
- Calibrated at 15°C
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Specific Gravity Hydrometer |
| Incrementi | 0.001 g/mL |
| Certificazione/Conformità | UKAS |
| Lunghezza (sistema metrico) | 270 mm |
| Content And Storage | 15°C |
| Intervallo Baumé | 0.6 to 0.65 g/mL |