Learn More
Wheaton™ Specimen Bag with Document Wallet, Biohazard Print
Specimen bag ideal for safe patient sample transport.
169.00€ - 178.00€
Specifica
Product Type | Specimen Bag |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Tipo di chiusura | Self-adhesive |
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (applicazione) | Transportation of clinical specimens and documents |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16484979
|
Wheaton™
370150 |
150 x 150 mm |
169.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16494979
|
Wheaton™
370155 |
150 x 220 mm |
178.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ensures safe sample transfer
- For transportation of clinical specimens and documents
Specifica
Specimen Bag | |
Self-adhesive | |
Transportation of clinical specimens and documents | |
LDPE | |
1000 |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Document Pouch, Biohazard Print | |
Non-sterile |