Learn More
Spectinomycin dihydrochloride, 96.4%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. p-4404882 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11454371
Marca: MP Biomedicals 0215206705
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 22189-32-8
Formula molecolare C14H36Cl2N2O12
Molecular Weight (g/mol) 495.34
Numero MDL MFCD00150886
InChI Key DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Sinonimo U18409AE, Actinospectacin
PubChem CID 67108398
ChEBI CHEBI:9217
IUPAC Name dihydrogen (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-methyl-11,13-bis(methylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecan-7-one pentahydrate dichloride
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Spectinomycin dihydrochloride
Tipo Spectinomycin Dihydrochloride
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 0.964
Peso formulazione 495.36