Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysis Devices
Codice prodotto. 11541170
Click to view available options
MWCO:
1000 kd
100 kd
20 kd
300 kd
50 kDa
50 kd
Da 0.1 a 0.5 kd
Da 0.1 a 0.5 kd
Da 0.5 a 1 kd
Da 3.5 a 5 kd
Da 8 a 10 kd
Da 8 a 10 kd
Codice colore:
Ambra
Arancione
Blu
Giallo
Nero
Rosa
Rosso
Verde
Viola
Violetto
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
50 mm
100 mm
160 mm
160 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11541170
Marca: Spectrum™ G235057
Pronto e monouso, Float-A-Lyzer G2 integra un tubo a membrana di esteri di cellulosa (CE) di alto livello biotecnologico in un dispositivo facile da usare e di sicura convenienza per la dialisi di volumi ridotti (da 1 a 10 ml)
Ready-to-use and disposable, Float-A-Lyzer G2 incorporates biotech-grade cellulose ester (CE) membrane tubing into a preasembled dialysis device that is easy-to-use and provides ultimate convenience for small volume dialysis (1 to 10mL)
Available in volume sizes: 1mL, 5mL and 10 mL. Resealable screw cap is color-coded for 9 available MWCOs and provides open access for easy loading and total sample recovery with a disposable pipet (included for 5mL and 10mL sizes). Flotation ring (included) provides buoyancy to maximize dialysis efficiency.
  • Superior handling and leak protection
  • Resealable screw cap and pipet for easy loading and total recovery
  • Highest membrane purity, no heavy metals and sulfides
  • Minimizes volume specific dilution
  • 9 MWCOs ranging from 100 to 1,000,000 Daltons
Specifica
Product Type Dispositivo per dialisi Float-A-Lyzer™ G2
MWCO 20 kd
Membrana Estere di cellulosa
Materiale Polypropylene
Diametro (sistema imperiale) membrana 0.39 in.
Diametro (sistema imperiale) parte superiore 0.9 in.
Diametro (sistema metrico) membrana 10 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 23 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Codice colore Rosso
Contenuto kit Pipetta monouso per 5 e 10 ml, anello di galleggiamento
Quantità Confezione da 12
Da utilizzare con (applicazione) Dispositivi per dialisi da laboratorio pronti per l'uso, elevata purezza delle membrane, manipolazione e prevenzione da perdite di livello superiore, recupero del campione compreso tra il 95 e il 98%, perfetto per la dialisi di proteine elettroeluite o di frazioni cromatografiche