Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysis Devices
Pronto e monouso, Float-A-Lyzer G2 integra un tubo a membrana di esteri di cellulosa (CE) di alto livello biotecnologico in un dispositivo facile da usare e di sicura convenienza per la dialisi di volumi ridotti (da 1 a 10 ml)
Marca:  Spectrum™ G235055
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11837271
  • 297.00€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Ready-to-use and disposable, Float-A-Lyzer G2 incorporates biotech-grade cellulose ester (CE) membrane tubing into a preasembled dialysis device that is easy-to-use and provides ultimate convenience for small volume dialysis (1 to 10mL)
Available in volume sizes: 1mL, 5mL and 10 mL. Resealable screw cap is color-coded for 9 available MWCOs and provides open access for easy loading and total sample recovery with a disposable pipet (included for 5mL and 10mL sizes). Flotation ring (included) provides buoyancy to maximize dialysis efficiency.
  • Superior handling and leak protection
  • Resealable screw cap and pipet for easy loading and total recovery
  • Highest membrane purity, no heavy metals and sulfides
  • Minimizes volume specific dilution
  • 9 MWCOs ranging from 100 to 1,000,000 Daltons
Specifica
Specifica
Dispositivo per dialisi Float-A-Lyzer™ G2
Estere di cellulosa
0.9 in.
23 mm
100 mm
Tappo a vite
Pipetta monouso per 5 e 10 ml, anello di galleggiamento
Dispositivi per dialisi da laboratorio pronti per l'uso, elevata purezza delle membrane, manipolazione e prevenzione da perdite di livello superiore, recupero del campione compreso tra il 95 e il 98%, perfetto per la dialisi di proteine elettroeluite o di frazioni cromatografiche
Da 8 a 10 kd
0.39 in.
10 mm
3.9 in.
Polipropilene
Giallo
Confezione da 12