missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrometric Oil Reference Standard D19-30: Ag, Al, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn @ 30 μg/g in Aviation Reference Oil, VHG™
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Descrizione
Spectrometric Oil Reference Standard D19-30: Ag, Al, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn @ 30 μg/g in Aviation Reference Oil
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-47-3, 7440-50-8 |
| Metodi | RDE |
| Nomi componenti o analita | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Aviation Oil |
| Quantità | 100 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 30 μg/g/Barium 30 μg/g/Boron 30 μg/g/Cadmium 30 μg/g/Chromium 30 μg/g/Copper 30 μg/g/Iron 30 μg/g/Lead 30 μg/g/Magnesium 30 μg/g/Manganese 30 μg/g/Molybdenum 30 μg/g/Nickel 30 μg/g/Silicon 30 μg/g/Silver 30 μg/g/Sodium 30 μg/g/Tin 30 μg/g/Titanium 30 μg/g/Vanadium 30 μg/g/Zinc 30 μg/g |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto