Learn More
Spectrum™ Dialysis Reservoir
Codice prodotto. 11530980
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
600 mL
1800 mL
Altezza (sistema metrico):
125 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11530980
Marca: Spectrum™ 132002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Silent Swirl stir bar
Provides the optimum environment for laboratory dialysis
Stir bar generates vortex to draw dialysis tubing into the center, improving efficiency.
  • 600mL: For RDDs up to 1mL and tubing flat widths up to 16mm
  • 1800mL: For any size RDD and tubing flat widths up to 80mm
For use with Ready-to-Use Dialysis Device (RDD) or standard dialysis tubing
Specifica
Product Type Dialysis Reservoir
Materiale Polystyrene
Diametro (sistema metrico) 115 mm
Diametro (sistema imperiale) 4.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 4.9 in.
Altezza (sistema metrico) 125 mm
Capacità (sistema metrico) 600 mL
Contenuto kit Silent swirl stir bar
Quantità Each
Da utilizzare con (applicazione) Provide the optimum environment for laboratory dialysis