Learn More
Spectrum™ Spectra/Gel™ Absorbent
Codice prodotto. 10639975
Click to view available options
:
500g
Codice prodotto. 10639975
Marca: Spectrum™ 292600
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Makes the concentration of protein solutions quick and efficient
  • Material: Polyacrylate-polyalcohol
  • Expands when it absorbs water
  • Can be used with dialysis membranes with MWCOs from 0.1 to 300 kD
  • Easy to remove
Specifica
Product Type Absorbent
MWCO 0.1 to 300 kDa
Materiale Polyacrylate-Polyalcohol
Colore White
Quantità Each
Da utilizzare con (applicazione) For use with any MWCO dialysis membrane, high water absorbent capacity, convenient for sample concentration with Float-A-Lyzer™ G2
Length of time needed for concentration depends on the final volume, MWCO, surface-to-volume ratio of membrane tubing and amount of absorbent.