Learn More
Spectrum™ Spectra/Mesh Woven Polymer Macrofiltration Squares: N (Nylon)
Codice prodotto. 12568498
Click to view available options
Area aperta:
14%
2%
21%
33%
36%
45%
47%
50%
55%
Dimensioni (sistema metrico) apertura:
10μm
20μm
30μm
41μm
53μm
60μm
70μm
100μm
200μm
300μm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 12568498
Marca: Spectrum™ 146514
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combines high tensile strength with flexibility
Ideal for straining, filtering and screening solutions or suspensions containing high-molecular-weight molecules or particles.
  • Nonabsorbent
  • Combines high tensile strength with flexibility
Specifica
Adsorbimento High
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008
Materiale Nylon
Sterilità Sterile
Idrofobicità Hydrophilic
Area aperta 2%
Intervallo di pH 3 to 10
Dimensioni (sistema metrico) apertura 10μm
Stabilità termica 180°C
Spessore (sistema metrico) 45 μm
Tipo Spectra Mesh Woven Filter
Diametro (sistema imperiale) 4.65 in.2