Learn More
Spectrum™ Spectra/Mesh Woven Polymer Macrofiltration Squares: N (Nylon)
Click to view available options
Area aperta:
14%
2%
21%
33%
36%
45%
47%
50%
55%
Dimensioni (sistema metrico) apertura:
10μm
20μm
30μm
41μm
53μm
60μm
70μm
100μm
200μm
300μm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Descrizione
Combines high tensile strength with flexibility
Ideal for straining, filtering and screening solutions or suspensions containing high-molecular-weight molecules or particles.
- Nonabsorbent
- Combines high tensile strength with flexibility
Specifica
Specifica
| Adsorbimento | High |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008 |
| Materiale | Nylon |
| Sterilità | Sterile |
| Idrofobicità | Hydrophilic |
| Area aperta | 21% |
| Intervallo di pH | 3 to 10 |
| Dimensioni (sistema metrico) apertura | 30μm |
| Stabilità termica | 180°C |
| Spessore (sistema metrico) | 64 μm |
| Vedi altri risultati |