Learn More
Spectrum™ Tubazione per membrana per dialisi Spectra/Por™ 3 RC 3500 Dalton MWCO
Codice prodotto. p-86954
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
11.5 mm
29 mm
34 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10142634
Marca: Spectrum™ 132724
Edge
Per separazione molecolare, analisi del legame delle proteine, rimozione degli elettroliti, desalinizzazione
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Supplied as flat-width tubing or flat sheets that can be folded to fit various funnel-type dialysis apparatus. Pure regenerated natural cellulose membranes with 1000 to 50,000 molecular weight cutoffs.
  • Transparent and flexible
  • Low molecular weight compounds in aqueous solutions diffuse through membrane
  • Higher molecular weights, such as proteins and bacteria, are retained by membrane
  • Glycerol preserves membrane and must be removed before use
  • Flat sheets and discs available for use with dialysis apparatus
Do not tie knots in tubing; use closures
Specifica
Product Type 3 tubi per dialisi Spectra/Por™
MWCO 3.5 kDa
Materiale Cellulosa rigenerata
Diametro (sistema metrico) 29 mm
Diametro (sistema imperiale) 1.14 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 49.2 piedi
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Formulazione Glicerina come agente umettante
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 39.2 ° a 249.8 °F
Temperature Range (Metric) Da 4 ° a 121 °C
Quantità Confezioni singole
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per separazione molecolare, analisi del legame delle proteine, rimozione dell'elettrolita, desalinizzazione