Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Biotech Cellulose Ester (CE) Dialysis Membrane Tubing
Codice prodotto. 11405949
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6.4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0.1 to 0.5 kDa
0.5 kDa
1 kDa
10 kDa
100 kDa
25 kDa
5 kDa
50 kDa
Dimensione della confezione:
10m
Pezzo
Codice prodotto. 11405949
Marca: Spectrum™ 131417
Selected MWCOs from 100 to 100,000 Daltons
  • CE tubing membranes are ideal for desalting, purification, and molecular separation
  • Supplied in 10m (33 ft.) lengths in two rolls of 5m each, in 0.1% sodium azide solution
Order Info
Note:Do not tie—must be used with Spectra/Por nylon closures (08-671-52, -53, -55). Strong polar solvents such as acetone, MEK, or dioxane will irreparably damage membranes. Contact Spectrum Technical Service, 1-800-634-3300, for more information.
Specifica
Product Type Spectra/Por Dialysis Membrane Tubing
MWCO 100 kDa
Materiale Cellulose Ester
Diametro (sistema metrico) 15 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.59 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 33 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Formulazione Supplied in 0.1% sodium azide solution
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 39.2°F to 98.6°F
Temperature Range (Metric) 4°C to 37°C
Quantità Each
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for desalting, purification, and molecular separation