Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Weighted Paired Closures
Codice prodotto. p-4908815
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 11540910
Marca: Spectrum™ 132750
Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal
  • 10 pairs (20 closures)/pkg
Specifica
Product Type Dialysis Tubing Closure
Membrana Regenerated Cellulose
Materiale Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 23 mm
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Paired
Colore Orange or White
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 250°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 121°C
Quantità 20 Pack
Da utilizzare con (applicazione) Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal