Learn More
Spectrum™ Standard RC Ready-to-use Spectra/Por™ Dialysis Sacks
For large sample volumes
301.92€ - 417.00€
Specifica
Product Type | Dialysis Sacks |
---|---|
Materiale | Regenerated Cellulose |
Lunghezza (sistema imperiale) | 23.6 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 600 mm |
Capacità (sistema metrico) | 50 to 400 mL |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Membrana | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Membrana | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15330762
|
Spectrum™
132681 |
1.14 in. | Spectra/Por 2 | 12 to 14 kDa |
362.00€
pezzi 10 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15390772
|
Spectrum™
132726 |
1.33 in. | Spectra/Por 3 | 3.5 kDa |
417.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15310772
|
Spectrum™
132 707 |
1.14 in. | Spectra/Por 4 | 12 to 14 kDa |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Material: Regenerated Cellulose
- Length: 60cm (23.62 in.)
- Sealed at one end, open at the other
- Funnel attached to top for easy sample filling
- Supplied in sodium azide 0.05% (must be rinsed prior to use)
Specifica
Dialysis Sacks | |
23.6 in. | |
50 to 400 mL | |
For large sample volumes, funnel attached to top for easy sample filling |
Regenerated Cellulose | |
600 mm | |
0.05% sodium azide preservant |