Learn More
Spermine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498806
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16498806
Marca: Medchem Express HYB1777
MedChemExpress Spermine (NSC 268508) functions directly as a free radical scabenger to protect DNA from free radical attack. Spermine has antiviral effects.
Spermine (NSC 268508) functions directly as a free radical scabenger to protect DNA from free radical attack. Spermine has antiviral effects.
Specifica
Materiale o nome chimico Spermine
Forma fisica Oil
CAS 71-44-3
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H26N4
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinonimo NSC 268508 Neuridine
Informazioni di solubilità H2O : 125 mg/mL (617.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCCNCCCCNCCCN
Molecular Weight (g/mol) 202.34
Peso formulazione 202.34
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt