Learn More
SPEXQuE™ AOAC QC Spike Mix, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
- Solvent: Acetonitrile
- Volume: 5mL
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 40 μg/mL |
| Tecnica | Pesticide Extraction |
| Tipo | AOAC Internal Standard Mix |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Quantità | 5 mL |