Learn More
SPEX CertiPrep™ SPEXQuE™ QuEChERS Standards
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Tipo:
QuEChERS standard- PCB 28
Assorbente:
PCB 28
Concentrazione:
50 μg/mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
Single Component Reference Standards
- Volume: 5mL
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 50 μg/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | QuEChERS Analytical Techniques (GC, GC/MS, LC/MS) |
| Assorbente | PCB 28 |
| Tipo | QuEChERS standard- PCB 28 |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Solventi | Acetonitrile |