Learn More
Cole-Parmer™ Vial Set for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Agate
Alumina Ceramic
Hardened Steel
Tungsten Carbide-lined
Zirconia
Diametro (sistema metrico):
1.27 cm
1.9 cm
5.7 cm
5.71 cm
5.72 cm
6.03 cm
6.35 cm
Altezza (sistema metrico):
2.54 cm
4.76 cm
5.08 cm
6.83 cm
6.98 cm
7.62 cm
7.62 cm
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Descrizione
Accessori offerti:
- Sfere di macinazione e fiale in materiali e formati assortiti
- Set di sfere di macinazione
- Set di fiale con fiala e sfere di macinazione
- Adattatori e morsetti
Specifica
Specifica
| Product Type | Grinding Vial Set |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 6.35 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Miscelatori/mulini 8000D, 8000M |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.69 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 6.83 cm |
| Include | Two 1/2 in. Grinding Balls |
| Materiale | Zirconia |