Learn More
Cole-Parmer™ Vial Set for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Codice prodotto. 12528706 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Agate
Alumina Ceramic
Hardened Steel
Tungsten Carbide-lined
Zirconia
Diametro (sistema metrico):
1.27 cm
1.9 cm
5.7 cm
5.71 cm
5.72 cm
6.03 cm
6.35 cm
Altezza (sistema metrico):
2.54 cm
4.76 cm
5.08 cm
6.83 cm
6.98 cm
7.62 cm
7.62 cm
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 12528706
Marca: Cole-Parmer™ 8007
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Use this Vial Set with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Accessori offerti:
  • Sfere di macinazione e fiale in materiali e formati assortiti
  • Set di sfere di macinazione
  • Set di fiale con fiala e sfere di macinazione
  • Adattatori e morsetti
Specifica
Product Type Set di fiale per macinazione
Capacità (sistema imperiale) 2.19 once
Capacità (sistema metrico) 65 ml
Composizione Fe, Cr, Ni, Mn, S, Si
Diametro (sistema imperiale) 2.25 in.
Diametro (sistema metrico) 5.72 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la macinazione intensiva, lo sgretolamento dei campioni fino alla finezza necessaria per le analisi, la macinazione di impasti, la miscelazione di polveri ed emulsioni
Da utilizzare con (apparecchiatura) Miscelatori/mulini 8000D, 8000M
Durezza Da 5 a 5.5
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Altezza (sistema metrico) 7.62 cm
Include Screw on cap with O-ring, two 0.5 in. and four 0.25 in. Stainless Steel balls
Materiale Acciaio inox
Volume campione (sistema imperiale) Macinazione: da 0,1 a 0,33 once, miscelazione: 0,85 once
Volume campione (sistema metrico) Macinazione: da 3 a 10 ml, miscelazione: 25 ml
Peso (sistema imperiale) 0.02 libbre
Peso (sistema metrico) 10 g