Learn More
Cole-Parmer™ Vial Set for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Codice prodotto. 12548706 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Agate
Alumina Ceramic
Hardened Steel
Tungsten Carbide-lined
Zirconia
Diametro (sistema metrico):
1.27 cm
1.9 cm
5.7 cm
5.71 cm
5.72 cm
6.03 cm
6.35 cm
Altezza (sistema metrico):
2.54 cm
4.76 cm
5.08 cm
6.83 cm
6.98 cm
7.62 cm
7.62 cm
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 12548706
Marca: Cole-Parmer™ 8014
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Use this Vial Set with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
  • Crush, grind, and mill various materials.
  • Optimize performance of your Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ grinders with a wide range of vial sets suitable for your application.
Specifica
Product Type Grinding Vial Set
Capacità (sistema imperiale) 0.84 oz.
Capacità (sistema metrico) 45 mL
Composizione Si, Al, Na, Fe, K, Ca, Mg
Diametro (sistema imperiale) 2.25 in.
Diametro (sistema metrico) 5.71 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for General Purpose Grinding
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8000 D, 8000 M Mixer/Mills
Durezza 6 to 7
Altezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Altezza (sistema metrico) 6.98 cm
Include Two slip-on Agate caps, two Agate balls, 0.5 in. and eight Corprene gaskets
Materiale Agate
Volume campione (sistema imperiale) Grinding: 0.16 to 0.33 oz., Mixing: 0.85 oz.
Volume campione (sistema metrico) Grinding: 5 to 10 mL, Mixing: 25 mL
Peso (sistema imperiale) 0.02 lb.
Peso (sistema metrico) 10 g