Learn More
Cole-Parmer™ Vial Set for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Codice prodotto. 15320512 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Agate
Alumina Ceramic
Hardened Steel
Tungsten Carbide-lined
Zirconia
Diametro (sistema metrico):
1.27 cm
1.9 cm
5.7 cm
5.71 cm
5.72 cm
6.03 cm
6.35 cm
Altezza (sistema metrico):
2.54 cm
4.76 cm
5.08 cm
6.83 cm
6.98 cm
7.62 cm
7.62 cm
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 15320512
Marca: Cole-Parmer™ 3117
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Use this Vial Set with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Accessori offerti:
  • Sfere di macinazione e fiale in materiali e formati assortiti
  • Set di sfere di macinazione
  • Set di fiale con fiala e sfere di macinazione
  • Adattatori e morsetti
Specifica
Product Type Grinding Vial Set
Capacità (sistema imperiale) 0.08 oz.
Capacità (sistema metrico) 2.5 mL
Composizione Fe, Cr, Si, Mn, C
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 1.27 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for General Purpose Grinding
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8000 D, 8000 M Mixer/Mills
Durezza 5.5 to 6
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.54 cm
Include Grinding vial and cap, ball
Materiale Hardened Steel
Volume campione (sistema imperiale) Grinding: 0.006 to 0.02 oz., Mixing: 0.03 oz.
Volume campione (sistema metrico) Grinding: 0.2 to 0.6 mL, Mixing: 1 mL
Peso (sistema imperiale) 0.001 lb.
Peso (sistema metrico) 0.5 g