Learn More
Cole-Parmer™ Vial Set for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Codice prodotto. 15330522 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Agate
Alumina Ceramic
Hardened Steel
Tungsten Carbide-lined
Zirconia
Diametro (sistema metrico):
1.27 cm
1.9 cm
5.7 cm
5.71 cm
5.72 cm
6.03 cm
6.35 cm
Altezza (sistema metrico):
2.54 cm
4.76 cm
5.08 cm
6.83 cm
6.98 cm
7.62 cm
7.62 cm
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 15330522
Marca: Cole-Parmer™ 8009
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Use this Vial Set with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
  • Crush, grind, and mill various materials.
  • Optimize performance of your Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ grinders with a wide range of vial sets suitable for your application.
Specifica
Product Type Grinding Vial Set
Capacità (sistema imperiale) 1.18 oz.
Capacità (sistema metrico) 35 mL
Composizione Fe, Cr, Si, Mn, C
Diametro (sistema imperiale) 2.37 in.
Diametro (sistema metrico) 6.03 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for General Purpose Grinding
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8000 D, 8000 M Mixer/Mills
Durezza 5.5 to 6
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Altezza (sistema metrico) 7.62 cm
Include One screw on cap, one O-ring, two 0.5 in. and four 0.25 in. Steel balls
Materiale Hardened Steel
Volume campione (sistema imperiale) Grinding: 0.1 to 0.33 oz., Mixing: 0.85 oz.
Volume campione (sistema metrico) Grinding: 3 to 10 mL, Mixing: 25 mL
Peso (sistema imperiale) 0.02 lb.
Peso (sistema metrico) 10 g