Learn More
Cole-Parmer™ Vial Set for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Codice prodotto. 15350512 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Agate
Alumina Ceramic
Hardened Steel
Tungsten Carbide-lined
Zirconia
Diametro (sistema metrico):
1.27 cm
1.9 cm
5.7 cm
5.71 cm
5.72 cm
6.03 cm
6.35 cm
Altezza (sistema metrico):
2.54 cm
4.76 cm
5.08 cm
6.83 cm
6.98 cm
7.62 cm
7.62 cm
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 15350512
Marca: Cole-Parmer™ 3127
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Use this Vial Set with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Accessori offerti:
  • Sfere di macinazione e fiale in materiali e formati assortiti
  • Set di sfere di macinazione
  • Set di fiale con fiala e sfere di macinazione
  • Adattatori e morsetti
Specifica
Product Type Grinding Vial Set
Capacità (sistema imperiale) 0.16 oz.
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Composizione Fe, Cr, Si, Mn, C
Diametro (sistema imperiale) 0.74 in.
Diametro (sistema metrico) 1.9 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for General Purpose Grinding
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8000 D, 8000 M Mixer/Mills
Durezza 5.5 to 6
Altezza (sistema imperiale) 1.87 in.
Altezza (sistema metrico) 4.76 cm
Include Center cylinder, two slip on caps and one 0.25 in., Steel ball
Materiale Hardened Steel
Volume campione (sistema imperiale) Grinding: 0.01 to 0.03 oz., Mixing: 0.06 oz.
Volume campione (sistema metrico) Grinding: 0.5 to 1 mL, Mixing: 2 mL
Peso (sistema imperiale) 0.002 lb.
Peso (sistema metrico) 1 g