Learn More
Cole-Parmer™ Vial Set for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Codice prodotto. 15370512 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Agate
Alumina Ceramic
Hardened Steel
Tungsten Carbide-lined
Zirconia
Diametro (sistema metrico):
1.27 cm
1.9 cm
5.7 cm
5.71 cm
5.72 cm
6.03 cm
6.35 cm
Altezza (sistema metrico):
2.54 cm
4.76 cm
5.08 cm
6.83 cm
6.98 cm
7.62 cm
7.62 cm
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 15370512
Marca: Cole-Parmer™ 5004
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Use this Vial Set with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Accessori offerti:
  • Sfere di macinazione e fiale in materiali e formati assortiti
  • Set di sfere di macinazione
  • Set di fiale con fiala e sfere di macinazione
  • Adattatori e morsetti
Specifica
Product Type Grinding Vial Set
Capacità (sistema imperiale) 0.16 oz.
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Composizione W, C, Co, Ta, Ti, Nb
Diametro (sistema imperiale) 0.74 in.
Diametro (sistema metrico) 1.9 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for General Purpose Grinding
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8000 D, 8000 M Mixer/Mills
Durezza 8.5+
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 5.08 cm
Include Two slip-on Delrin™ caps with Tungsten Carbide inserts, six disposable Methacrylate center cylinders and two 0.31 in. Tungsten Carbide grinding balls
Materiale Tungsten Carbide-lined
Volume campione (sistema imperiale) Grinding: 0.01 to 0.05 oz., Mixing: 0.1 oz.
Volume campione (sistema metrico) Grinding: 0.5 to 1.5 mL, Mixing: 3 mL
Peso (sistema imperiale) 0.002 lb.
Peso (sistema metrico) 1 g