Learn More
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Cups
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Altezza (sistema metrico):
8 mm
9 mm
Quantità:
100 Pk.
1000 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
Aluminum cups aid in the production of pressed-powder sample discs for XRF.
- Reinforces sample disks to resist chipping and breaking.
- Makes sample disks easier to remove from the pellet die.
- Minimizes contamination during sample handling.
- Protects the bore of the pellet die from abrasive samples.
- Shallow, thin-walled aluminum cups form the bottom and sides of the finished pellet to help reinforce XRF pellets.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | XRF Spectrometers |
| Tipo | Sample Cup |
| Descrizione | Produces pellets 40 mm x 5 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 38 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sample preparation |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.35 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 9 mm |
| Quantità | 1000 Pk. |