Learn More
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Cups
Codice prodotto. 15380542 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Altezza (sistema metrico):
8 mm
9 mm
Quantità:
100 Pk.
1000 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 15380542
Marca: Cole-Parmer™ 3619A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
These XRF Spec-Caps™ Cups aid in the production of pressed powder sample disks for XRF, OES, and other analytical techniques.
Aluminum cups aid in the production of pressed-powder sample discs for XRF.
  • Reinforces sample disks to resist chipping and breaking.
  • Makes sample disks easier to remove from the pellet die.
  • Minimizes contamination during sample handling.
  • Protects the bore of the pellet die from abrasive samples.
  • Shallow, thin-walled aluminum cups form the bottom and sides of the finished pellet to help reinforce XRF pellets.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) XRF Spectrometers
Tipo Sample Cup
Descrizione Produces pellets 40 mm x 5 mm
Diametro (sistema imperiale) 1.2 in.
Diametro (sistema metrico) 31 mm
Da utilizzare con (applicazione) XRF
Altezza (sistema imperiale) 0.31 in.
Altezza (sistema metrico) 8 mm
Materiale Aluminum
Quantità 100 Pk.
Stile della parte superiore Preflared