Learn More
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Cups
These XRF Spec-Caps™ Cups aid in the production of pressed powder sample disks for XRF, OES, and other analytical techniques.
45.65€ - 505.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) XRF Spectrometers
Tipo Sample Cup
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15360542
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
3615
33 mm 8 mm 100 Pk.
62.75€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15300552
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
3617
38 mm 9 mm 100 Pk.
69.50€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15310552
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
3617M
38 mm 9 mm 1000 Pk.
505.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15390542
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
3619AM
31 mm 8 mm 1000 Pk.
280.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
15380542
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
3619A
31 mm 8 mm 100 Pk.
45.65€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15340542
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
3619
30 mm 8 mm 100 Pk.
60.95€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Aluminum cups aid in the production of pressed-powder sample discs for XRF.
  • Reinforces sample disks to resist chipping and breaking.
  • Makes sample disks easier to remove from the pellet die.
  • Minimizes contamination during sample handling.
  • Protects the bore of the pellet die from abrasive samples.
  • Shallow, thin-walled aluminum cups form the bottom and sides of the finished pellet to help reinforce XRF pellets.
Specifica
Specifica
XRF Spectrometers
Sample Cup