Learn More
Cole-Parmer™ Grinding Vials, Polystyrene with Slip-On Polyethylene Cap
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità confezione:
100 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Disposable grinding vial ideal for pulverizing soft, brittle materials and for mixing liquids and powders in the Mixer/Mill™
- Compatible with the 8010 Multiple-Sample Adapter for grinding samples in the 8000M Mixer/Mill™ and 8000D Mixer/Mill™
- Volume: 2.5 mL
- Recommended mixing/grinding load: 1 mL
- Suitable for slurry grinding
- 1/2 in. diameter x 1 in. long (12.7 mm x 25.4 mm)
Specifica
Specifica
| Product Type | Soft Tissue Homogenizing Mix Tubes |
| Capacità (sistema metrico) | 2.5 mL |
| Volume campione (sistema metrico) | 1 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 12.7 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25.4 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 5.08 cm |
| Materiale | Polystyrene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Compatible with The 8010 Multiple-Sample Adapter for Grinding Samples in The 8000 M Mixer/Mill™ and 8000 D Mixer/Mill™ |
| Vedi altri risultati |