Learn More
Cole-Parmer™ XRF Prep-Aid™ Grinding Aids and Sample Binders
Codice prodotto. 15124097 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Cellulose Binder
Paraffin Binder
Ultrabind
Quantità:
150 g
450 g
Dimensione della confezione:
150g
450g
Pezzo
Codice prodotto. 15124097
Marca: Cole-Parmer™ 3644450
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Prepare samples for reproducible and contamination-free results with XRF Prep-Aid™ Grinding Aids and Sample Binders.
Ideal for samples which crumble or ablate after pressing.
  • Select binders from powder, tablet, or liquid form depending on your application.
  • High-quality sample preparation is the key to achieving consistent and reliable analytical results.
  • Powders are ideal for samples that crumble or ablate after pressing.
  • They blend quickly and completely with samples to form XRF (x-ray fluorescence) sample disks.
  • Tablets are an efficient way to add binder to XRF sample disks.
  • Liquid easily mixes with the sample.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SamplePrep Mixers, SamplePrep Mills
Tipo Ultrabind
Da utilizzare con (applicazione) Samples Which Crumble or Ablate After Pressing
Dimensione particelle ≤20 μm
Quantità 450 g