Learn More
Cole-Parmer™ Grinding Ball Dispenser for 96-Well Microplates
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Grinding Ball and 96-Well Titer Plates of Geno/Grinder
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Loads each well of a standard 96-well titer plate with one grinding ball in less than a second.
Specifica
Specifica
| Product Type | Grinding Ball Dispenser |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Grinding Ball and 96-Well Titer Plates of Geno/Grinder |
| Capacità | 96-well Microplates |
| Materiale | Stainless Steel (440 C) |
| Quantità confezione | 1 Ea. |